Läs mer
6-Bromo-1-tetralone, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15409077
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15409077 1 g 1g
15419077 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15409077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52381.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
CAS: 66361-67-9 | Molecular Formula: C10H9BrO | Molecular Weight: 225.09 g/mol
6-brom-1-tetralon används i Wittig-Horner-reaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 6-bromo
-1-tetralone används i Wittig-Horner reaktion.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66361-67-9
Molekylformel C10H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 225.09
MDL-nummer MFCD04114378
InChI-nyckel OSDHOOBPMBLALZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-1-tetralone, 6-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-bromotetral-1-one, 6-bromo-tetral-1-on, 6-bromotetralone, 1 2h-naphthalenone, 6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-bromoteralone, 6-bromo-tetralone
PubChem CID 10105069
IUPAC-namn 6-brom-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER BrC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-1-tetralone
Smältpunkt 40 °C till 42 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 225.09
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.