Läs mer
6-Bromo-2(1H)-quinolinone, 96%
Produktkod. 15450488
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15450488 1 g 1g
15460488 5 g 5g
15470488 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15450488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54095.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1810-66-8 | C9H6BrNO | 224.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1810-66-8
Molekylformel C9H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 224.06
MDL-nummer MFCD08703169
InChI-nyckel YLAFBGATSQRSTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinolin-2 1h-one, 6-bromo-2 1h-quinolone, 6-bromo-2 1h-quinolinone, 6-bromoquinolin-2-ol, 6-bromo-2-quinolone, 6-bromo-2-hydroxyquinoline, 6-bromo-1,2-dihydroquinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 6-bromo, 2-hydroxy-6-bromoquinoline, 6-bromocarbostyril
PubChem CID 12378943
IUPAC-namn 6-brom-lH-kinolin-2-on
LEDER BrC1=CC=C2NC(=O)C=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2(1H)-quinolinone
Smältpunkt >200°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 224.05
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.