Läs mer
6-Bromo-2,2'-bipyridin, TRC
Produktkod. 30340738
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30340738 2.5 g
1 options
Produktkod. 30340738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6805752.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2,2’-bipyridine
CAS 10495-73-5
Molekylformel C10H7BrN2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 6-Bromo-2,2'-bipyridine, 2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2'-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2']bipyridinyl
InChI formel InChI=1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H
LEDER BrC1=CC=CC(C2=NC=CC=C2)=N1
IUPAC-namn 6-bromo-2,2'-bipyridin
Molekylvikt (g/mol) 235.08
Formel vikt 233.98