Läs mer
6-Bromo-2,2’-bipyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2,2’-bipyridine |
| CAS | 10495-73-5 |
| Molekylformel | C10H7BrN2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 6-Bromo-2,2'-bipyridine, 2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2'-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2']bipyridinyl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H |
| LEDER | BrC1=CC=CC(C2=NC=CC=C2)=N1 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-2,2'-bipyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.08 |
| Formel vikt | 233.98 |