Läs mer
6-brom-2,3-difluortoluen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475727 5 g 5g
15465727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32941.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 847502-81-2 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 847502-81-2
Molekylformel C7H5BrF2
Molekylvikt (g/mol) 207.018
MDL-nummer MFCD07777161
InChI-nyckel YXTCBTSPHSNDHD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12137677
IUPAC-namn 1-brom-3,4-difluoro-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC(=C1F)F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Brytningsindex 1.5105
Kvantitet 5 g
Synonym 6-bromo-2,3-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methylbromobenzene, benzene,1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, benzene, 1-bromo-3,4-difluoro-2-methyl, 2-bromo-5,6-difluorotoluene, 3,4-difluoro-2-methyl bromobenzene, 3,4-difluoro-2-methyl-bromobenzene
Formel vikt 207.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.