Läs mer
6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31007683
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31007683 100 g 100g
31005546 5 g 5g
31003989 10 g 10g
31003712 25 g 25g
31000874 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31007683 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11015100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
CAS 52287-51-1
Molekylformel C8H7BrO2
MDL-nummer MFCD00040750
Kvantitet 100 g
LEDER BrC1=CC=C2OCCOC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 215.04
Procent renhet 97%