Läs mer
6-Bromo-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2,3-dimethoxy-7-methyl-1-propylnaphthalene |
| CAS | 213971-39-2 |
| Molekylformel | C17 H16 Br N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16BrNO4/c1-22-13-7-12-15-11(16(13)18)8-19(9-20)5-4-17(15)3-2-10(21)6-14(17)23-12/h2-3,7,9,14H,4-6,8H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc2OC3CC(=O)C=CC34CCN(Cc(c1Br)c24)C=O |
| IUPAC-namn | 7-bromo-8-methoxy-14-oxo-11-oxa-4-azatetracyclo[8.6.1.01,12.06,17]heptadeca-6(17),7,9,15-tetraene-4-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.217 |
| Formel vikt | 377.026 |