Läs mer
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone, 97%
Produktkod. 15436887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436887 5 g 5g
15426887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436887 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H33984.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 19932-85-5
Molekylformel C7H4BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 214.02
MDL-nummer MFCD00694727
InChI-nyckel DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC-namn 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
LEDER BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Smältpunkt 193°C to 195°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 214
Procent renhet 97%