Läs mer
6-Bromo-2-(4-bromophenyl)indole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2-(4-bromophenyl)indole |
| CAS | 28718-96-9 |
| Molekylformel | C14H9Br2N |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Br2N/c15-11-4-1-9(2-5-11)13-7-10-3-6-12(16)8-14(10)17-13/h1-8,17H |
| LEDER | Brc1ccc(cc1)c2cc3ccc(Br)cc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-2-(4-bromophenyl)-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.04 |
| Formel vikt | 348.9102 |