Läs mer
6-Brom-2,4-dimetylpyridin-3-boronsyra, 95 %
Produktkod. 15407695
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407695 250 mg 250mg
11317329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27460.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1072944-23-0 | C7H9BBrNO2 | 229,868 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072944-23-0
Molekylformel C7H9BBrNO2
Molekylvikt (g/mol) 229.868
MDL-nummer MFCD09037491
InChI-nyckel GXXITYQLWOMIEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronic acid, acmc-2098oh, 6-bromo-2,4-dimethylpyridin-3-yl boronicacid
PubChem CID 44755186
IUPAC-namn (6-brom-2,4-dimetylpyridin-3-yl)borsyra
LEDER B(C1=C(N=C(C=C1C)Br)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid
Smältpunkt ∽145 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 229.87
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.