Läs mer
6-Bromo-2-benzothiazolinone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15456848
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15456848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60385.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62266-82-4
Molekylformel C7H4BrNOS
Molekylvikt (g/mol) 230.08
MDL-nummer MFCD00239363
InChI-nyckel HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
PubChem CID 188444
LEDER BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Smältpunkt 229°C to 233°C
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 6-bromo-3H-1,3-benzothiazol-2-one
Formel vikt 230.08
Procent renhet 98%