Läs mer
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444430
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444430 1 g 1g
11434430 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444430 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50043.03
Request Bulk or Custom Format
6-Bromo-2-klor-1,8-naftyridin, används som råmaterial för syntes av farmaceutiska intermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
6-Bromo-2-klor-1,8-naftyridin, används som råmaterial för syntes av farmaceutiska intermediärer.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 902837-40-5
Molekylformel C8H4BrClN2
Molekylvikt (g/mol) 243.488
MDL-nummer MFCD07781152
InChI-nyckel KXSBJEOTLVRREX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-chloro-1,8 naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 6-bromo-2-chloro, pubchem18342, ksc495s9r, abbypharma ap-14-10902, 6-bromo-2-chloropyridino 2,3-b pyridine, 6-bromanyl-2-chloranyl-1,8-naphthyridine
PubChem CID 25631443
IUPAC-namn 6-brom-2-klor-1,8-naftyridin
LEDER C1=CC(=NC2=NC=C(C=C21)Br)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.49
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.