Läs mer
6-Brom-2-klor-8-cyklopentyl-5-metylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, TRC
Produktkod. 30345892
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30345892 100 mg
1 options
Produktkod. 30345892 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB682195100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
CAS 1016636-76-2
Molekylformel C13H13BrClN3O
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl- (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
InChI formel InChI=1S/C13H13BrClN3O/c1-7-9-6-16-13(15)17-11(9)18(12(19)10(7)14)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3
LEDER CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13
IUPAC-namn 6-brom-2-klor-8-cyklopentyl-5-metylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylvikt (g/mol) 342.62