Läs mer
6-Brom-2-klor-8-cyklopentyl-5-metylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido-[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one |
| CAS | 1016636-76-2 |
| Molekylformel | C13H13BrClN3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, 6-bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl- (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one (ACI), 6-Bromo-2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13BrClN3O/c1-7-9-6-16-13(15)17-11(9)18(12(19)10(7)14)8-4-2-3-5-8/h6,8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Cl)ncc13 |
| IUPAC-namn | 6-brom-2-klor-8-cyklopentyl-5-metylpyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.62 |