Läs mer
6-Bromo-2-klorobenzotiazol, 97 %
Produktkod. 15474607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474607 5 g 5g
15464607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31962.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 80945-86-4 | C7H3BrClNS | 248,522 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80945-86-4
Molekylformel C7H3BrClNS
Molekylvikt (g/mol) 248.522
MDL-nummer MFCD04971822
InChI-nyckel IJQSMNIZBBEBKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2049871
IUPAC-namn 6-brom-2-klor-l,3-bensotiazol
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)SC(=N2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Kvantitet 5 g
Synonym 6-bromo-2-chlorobenzothiazole, 6-bromo-2-chlorobenzo d thiazole, 6-bromo-2-chloro-benzothiazole, 2-chloro-6-bromobenzothiazole, benzothiazole, 6-bromo-2-chloro, 6-bromo-2-chlorbenzothiazole, benzothiazole,6-bromo-2-chloro, zlchem 563, pubchem11132, acmc-1bkg3
Formel vikt 248.53
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.