Läs mer
6-Bromo-2-chloronicotinic Acid, TRC
Produktkod. 30344251
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30344251 500 mg
1 options
Produktkod. 30344251 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB684118500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-chloronicotinic Acid
CAS 1060815-67-9
Molekylformel C6 H3 Br Cl N O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 6-Bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1ccc(Br)nc1Cl
IUPAC-namn 6-bromo-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 236.451
Formel vikt 234.904