Läs mer
6-brom-2-klorkinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15481048
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481048 5 g 5g
15491048 250 mg 250mg
15471048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54895.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1810-71-5 | C9H5BrClN | 242.50 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig
i kloroform och metanol
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur med god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1810-71-5
Molekylformel C9H5BrClN
Molekylvikt (g/mol) 242.50
MDL-nummer MFCD04115272
InChI-nyckel YXRDWUJAJLDABJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12894086
IUPAC-namn 6-brom-2-klorokinolin
LEDER ClC1=NC2=CC=C(Br)C=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-chloroquinoline
Smältpunkt 148°C to 150°C
Kvantitet 5 g
Synonym 6-bromo-2-chloro-quinoline, 2-chloro-6-bromoquinoline, quinoline, 6-bromo-2-chloro, pubchem14631, acmc-209ehe, 6-bromo-2 chloroquinoline, 2-chloro-6-bromo-quinoline, ksc537o9r, quinoline,6-bromo-2-chloro, abbypharma ap-14-10831
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform and Methanol
Formel vikt 242.5
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.