Läs mer
6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Produktkod. 16420477
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16420477 50 mg
1 options
Produktkod. 16420477 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107371
MedChemExpress 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (NSC95682) is an IRE-1α inhibitor with an IC50 of 0.08 μM, extracted from patent WO 2008154484 A1, IRE-lα inhibitor compound 3-5.
6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (NSC95682) is an IRE-1α inhibitor with an IC50 of 0.08 μM, extracted from patent WO 2008154484 A1, IRE-lα inhibitor compound 3-5.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
CAS 20035-41-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H7BrO3
Kvantitet 50 mg
Synonym NSC95682
Löslighetsinformation DMSO : 113 mg/mL (489.09 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=CC1=C(C(OC)=CC=C1Br)O
Molekylvikt (g/mol) 231.04
Formel vikt 231.04
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death