Läs mer
6-Bromo-2-methoxy-3-benzylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2-methoxy-3-benzylquinoline |
| CAS | 654655-69-3 |
| Molekylformel | C17H14BrNO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-methoxy-3-(phenylmethyl)-quinoline, 3-Benzyl-6-bromo-2-methoxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14BrNO/c1-20-17-14(9-12-5-3-2-4-6-12)10-13-11-15(18)7-8-16(13)19-17/h2-8,10-11H,9H2,1H3 |
| LEDER | COc1nc2ccc(Br)cc2cc1Cc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 3-benzyl-6-bromo-2-methoxyquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.2 |
| Formel vikt | 327.0259 |