Läs mer
6-brom-2-metyl-2H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12615007 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12615007 1 g 1g
12625007 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12615007 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444610010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 590417-95-1 | C8H7BrN2 | 211.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 590417-95-1
Molekylformel C8H7BrN2
Molekylvikt (g/mol) 211.06
InChI-nyckel BVYFYDANLZQCPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-methyl-2h-indazole, 2-methyl-6-bromoindazole, 2h-indazole, 6-bromo-2-methyl, pubchem20671, acmc-209m9q, boron-mol bm788, 6-bromo-2-methyl-indazole, 2h-indazole,6-bromo-2-methyl
PubChem CID 22558624
IUPAC-namn 6-brom-2-metylindazol
LEDER CN1C=C2C=CC(=CC2=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Smältpunkt 85 °C till 87 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 211.06
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.