Learn More
6-Brom-2-metyl-3-nitropyridin, 97 %
Product Code. 15421439
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
15421439 5 g 5g
15431439 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15421439 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H64299.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Add to basket
CAS: 22282-96-8 | C6H5BrN2O2 | 217,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22282-96-8
Molekylformel C6H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 217.02
MDL-nummer MFCD03095219
InChI-nyckel PCNVKBBKROTUNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitro-6-picoline, 2-bromo-6-methyl-5-nitropyridine, 2-bromo-5-nitro-6-methylpyridine, 6-bromo-2-methyl-3-nitro-pyridine, 6-bromo-3-nitro-2-picoline, 6-bromo-3-nitropicoline, 6-brom-2-methyl-3-nitro-pyridin, pubchem2968, acmc-209fuh, ksc549a9p
PubChem CID 24728014
IUPAC-namn 6-brom-2-metyl-3-nitropyridin
LEDER CC1=C(C=CC(Br)=N1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine
Smältpunkt 67 °C till 72 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 135841
Formel vikt 217.02
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.