Läs mer
6-Bromo-2-methylquinoline, 97%
Produktkod. 11357299
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357299 25 g 25g
11347299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357299 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27447.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 877-42-9 | C10H8BrN | 222.085 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 877-42-9
Molekylformel C10H8BrN
Molekylvikt (g/mol) 222.085
MDL-nummer MFCD00079724
InChI-nyckel SQRYQSKJZVQJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinaldine, 2-methyl-6-bromoquinoline, 6-bromo-2-methyl-quinoline, quinoline, 6-bromo-2-methyl, 6-bromo-2-methyl-1-azanaphthalene, zlchem 926, pubchem5882, acmc-209qps, ksc494e7l
PubChem CID 522885
IUPAC-namn 6-brom-2-metylkinolin
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-methylquinoline
Smältpunkt 100°C to 103°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 222.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.