Läs mer
6-Bromo-2-naphthoic acid, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31110769
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
31110769 500 g
1 options
Produktkod. 31110769 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13574500g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-naphthoic acid
CAS 5773-80-8
Molekylformel C11H7BrO2
MDL-nummer MFCD01075720
Kvantitet 500 g
LEDER O=C(O)C1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 251.08
Procent renhet 98%