Läs mer
6-Bromo-2-naphthoic acid, 98%
Produktkod. 11352887
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352887 5 g 5g
11362887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16093.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5773-80-8 | C11H7BrO2 | 251.079 g/mol
Bensimidazolderivat har framställts med användning av orto-fenyldiamin och 6-brom-2-naftosyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bensimidazolderivat har framställts med användning av orto
-fenyldiamin och 6-brom-2-naftosyra.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5773-80-8
Molekylformel C11H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 251.079
MDL-nummer MFCD01075720
InChI-nyckel NPMCAVBMOTZUPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-2-naphtholic aicd, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-2-naphthalene carboxylic acid, 6-bromanylnaphthalene-2-carboxylic acid, pubchem9466, 6-bromo-2-naphthoicacid, ksc269g5d, 6-bromo-2-naphthylacetic acid
PubChem CID 4549852
IUPAC-namn 6-bromonaftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-naphthoic acid
Smältpunkt 292°C to 296°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2328940
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 251.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.