Läs mer
6-Bromo-2-naphthol, 97%
Produktkod. 11488447
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488447 10 g 10g
11498447 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18535.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15231-91-1 | C10H7BrO | 223.069 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15231-91-1
Molekylformel C10H7BrO
Molekylvikt (g/mol) 223.069
MDL-nummer MFCD00004081
InChI-nyckel YLDFTMJPQJXGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 6-bromo, 6-bromo-naphthalen-2-ol, 6-bromo-2-naphthalenol, bromo-6 naphtol-2, 6-bromo2-hydroxynaphthalene, unii-87f10ahz3o, bromo-6 naphtol-2 french, 2-naphthol, 6-bromo, 6-bromo-beta-naphthol
PubChem CID 27144
ChEBI CHEBI:34466
IUPAC-namn 6-bromonaftalen-2-ol
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-naphthol
Smältpunkt 126°C to 129°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1100270
Formel vikt 223.08
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.