Läs mer
6-Bromo-2-naftol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2-naphthol |
| CAS | 15231-91-1 |
| Molekylformel | C10H7BrO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-naphthol, 2-Hydroxy-6-bromonaphthalene, 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 6-Bromo-2-naphthalenol, 6-Bromo-2-naphthalinol, 6-Bromo-2-naphthol, 6-Bromo-beta-naphthol, 6-Bromonaphthol, 6-Hydroxy-2-bromonaphthalene, NSC 17563 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7BrO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6,12H |
| LEDER | Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-bromonafthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.07 |
| Formel vikt | 221.968 |