missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromo-2-naphthylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2-naphthylamine |
| CAS | 7499-66-3 |
| Molekylformel | C10H8BrN |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Bromo-2-naphthalenamine, 2-Amino-6-bromonaphthalene, 6-Bromonaphthalen-2-amine, NSC 407685 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6H,12H2 |
| LEDER | Nc1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-bromonaphthalen-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.08 |
| Formel vikt | 220.984 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?