Läs mer
6-Brom-2-naftosyra, TRC
Produktkod. 30329160
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30329160 25 g
1 options
Produktkod. 30329160 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68593025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-napthoic Acid
CAS 5773-80-8
Molekylformel C11H7BrO2
Kvantitet 25 g
Synonym (6-Bromonaphthalen-2-yl)acetic Acid, 6-Bromo-2-naphthalenecarboxylic Acid, 6-Bromo-2-naphthylacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H7BrO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1ccc2cc(Br)ccc2c1
IUPAC-namn 6-bromonaftalen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 251.08
Formel vikt 249.9629