Läs mer
6-Bromo-2-picoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-2-picoline |
| CAS | 5315-25-3 |
| Molekylformel | C6H6BrN |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Bromo-6-methylpyridine, 2-Bromo-6-picoline, 2-Methyl-6-bromopyridine, 6-Bromo-2-methylpyridine, 6-Methyl-2-bromopyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc(Br)n1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-6-methylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.02 |
| Formel vikt | 170.9684 |