Läs mer
6-brom-2-pyridinkarbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10584598 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10584598 1 g Glasflaska 1g
1 options
Product Code. 10584598 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 429990010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122918-25-6 | C6H3BrN2 | 183.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
CAS 122918-25-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98.5°C to 101.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H3BrN2
MDL-nummer MFCD00234142
Kvantitet 1 g
Synonym 6-bromopicolinonitrile, 6-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-bromo-6-cyanopyridine, 6-bromo-2-cyanopyridine, 2-pyridinecarbonitrile, 6-bromo, 2-cyano-6-bromopyridine, 2-bromopyridine-6-carbonitrile, pubchem14367, 2-bromo-6-cyanopyridin, 2-bromo-6-cyano pyridine
InChI-nyckel HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Br)C#N
IUPAC-namn 6-brompyridin-2-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 183.01
PubChem CID 15100859
Formel vikt 183.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller lågsmältande fast ämne
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.