Läs mer
6-Bromo-2H-1,4-bensoxazin-3(4H)-ett, TRC
Produktkod. 30330611
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30330611 1 g
1 options
Produktkod. 30330611 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6803451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
CAS 24036-52-0
Molekylformel C8H6BrNO2
Kvantitet 1 g
Synonym 6-Bromo-(2H)-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one, 6-Bromo-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one
InChI formel InChI=1S/C8H6BrNO2/c9-5-1-2-7-6(3-5)10-8(11)4-12-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
LEDER Brc1ccc2OCC(=O)Nc2c1
IUPAC-namn 6-bromo-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Molekylvikt (g/mol) 228.04
Formel vikt 226.9582