Läs mer
6-Bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one |
| CAS | 158326-84-2 |
| Molekylformel | C10 H10 Br N O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrNO/c1-10(2)7-4-3-6(11)5-8(7)12-9(10)13/h3-5H,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC1(C)C(=O)Nc2cc(Br)ccc12 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-3,3-dimethyl-1H-indol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.096 |
| Formel vikt | 238.995 |