Läs mer
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-kinolin-2-one, TRC
Produktkod. 30339124
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30339124 500 mg
1 options
Produktkod. 30339124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB997130500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
CAS 3279-90-1
Molekylformel C9H8BrNO
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H8BrNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h2-3,5H,1,4H2,(H,11,12)
LEDER C1CC(=O)NC2=CC=C(C=C12)Br
IUPAC-namn 6-brom-3,4-dihydrokinolin-2(1H)-ett
Molekylvikt (g/mol) 226.07
Formel vikt 224.9789