Läs mer
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-bensotiazin, 97 %
Product Code. 15437588
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15437588 250 mg 250mg
15427588 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15437588 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H61089.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Add to basket
CAS: 187604-75-7 | C8H8BrNS | 230,123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 187604-75-7
Molekylformel C8H8BrNS
Molekylvikt (g/mol) 230.123
MDL-nummer MFCD23379863
InChI-nyckel AUIBYERXYVUBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
PubChem CID 67172430
IUPAC-namn 6-brom-3,4-dihydro-2H-1,4-bensotiazin
LEDER C1CSC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 230.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.