Läs mer
6-Bromo-3,4-dihydro-4-phenyl-carbostyril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-3,4-dihydro-4-phenyl-carbostyril |
| CAS | 94025-76-0 |
| Molekylformel | C15 H12 Br N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12BrNO/c16-11-6-7-14-13(8-11)12(9-15(18)17-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H,9H2,(H,17,18) |
| LEDER | Brc1ccc2NC(=O)CC(c3ccccc3)c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-4-phenyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.17 |
| Formel vikt | 301.0102 |