Läs mer
6-Bromo-3-cyanoindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-3-cyanoindole |
| CAS | 224434-83-7 |
| Molekylformel | C9H5BrN2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5BrN2/c10-7-1-2-8-6(4-11)5-12-9(8)3-7/h1-3,5,12H |
| LEDER | O=C([C@H](C(C)C)NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)N(CCC1)[C@@H]1C(N2)=NC=C2C3=CC=C(C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6N(C([C@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)CCC6)N5)C=C4)C=C3 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-1H-indole-3-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.05 |