Läs mer
6-brom-3-formylkromon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15454727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15454727 1 g 1g
15464727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15454727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32053.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 52817-12-6 | C10H5BrO3 | 253.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52817-12-6
Molekylformel C10H5BrO3
Molekylvikt (g/mol) 253.05
MDL-nummer MFCD00191849
InChI-nyckel PCEZXSJBHMOQFT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614309
IUPAC-namn 6-brom-4-oxokromen-3-karbaldehyd
LEDER BrC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-3-formylchromone
Smältpunkt 190°C to 193°C
Kvantitet 1 g
Synonym 6-bromo-3-formylchromone, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, chembl85756, 6-bromochromone-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-bromo-4-oxo, 6-bromo-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-bromo-4-oxo, acmc-209l1y, 6-bromochromone-3-carbaldehyde
Formel vikt 253.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.