Läs mer
6-brom-3-pyridazinamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10390453
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10390453 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10630105 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10655155 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10390453 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07086CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 88497-27-2
Molekylformel C4H4BrN3
Molekylvikt (g/mol) 174.001
MDL-nummer MFCD01646092
InChI-nyckel FXTDHDQFLZNYKW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794779
IUPAC-namn 6-brompyridazin-3-amin
LEDER C1=CC(=NN=C1N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-3-pyridazinamine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-amino-6-bromopyridazine, 6-bromo-3-pyridazinamine, 6-bromo-pyridazin-3-ylamine, 2-amino-5-bromopyridazine, 3-pyridazinamine,6-bromo, 3-pyridazinamine, 6-bromo, 6-bromopyridazine-3-ylamine, 6-bromo-3-pyridazineamine, 3-bromo-6-aminopyridazine, acmc-20a0gf
Formel vikt 174
Procent renhet 97%