Läs mer
6-Brom-3-pyridinkarboxaldehyd, 95 %
Produktkod. 10505154 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10505154 1 g 1g
10460504 5 g 5g
10356724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10505154 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399850010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 149806-06-4 | C6H4BrNO | 186,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149806-06-4
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186.01
MDL-nummer MFCD04115419
InChI-nyckel PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-5-formylpyridine, 2-bromopyridine-5-carbaldehyde, 6-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 6-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-bromo-5-pyridinecarbaldehyde, 6-bromo-3-formylpyridine
PubChem CID 11769234
IUPAC-namn 6-brompyridin-3-karbaldehyd
LEDER BrC1=CC=C(C=O)C=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Smältpunkt 104,0 °C till 110,0 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.