missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one |
| CAS | 19477-73-7 |
| Molekylformel | C8H5BrO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)7(5)3-6/h1-3H,4H2 |
| LEDER | C1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-3H-2-benzofuran-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.03 |
| Formel vikt | 211.9473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?