Läs mer
6-brom-4-metyl-3-nitrokinolin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15400978
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15400978 1 g 1g
15410978 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54769.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 1185310-49-9 | Molekylformel: C10H7BrN2O2 | Molekylvikt: 267,082 g/mol
6-bromo-4-metyl-3-nitroquinolin används som farmaceutiskt mellanprodukt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
6-bromo-4-metyl-3-nitroquinolin används som farmaceutiskt mellanprodukt.
Anteckningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185310-49-9
Molekylformel C10H7BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 267.082
MDL-nummer MFCD12761249
InChI-nyckel MYJZQOHLSJFXDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45789224
IUPAC-namn 6-brom-4-metyl-3-nitrokinolin
LEDER CC1=C2C=C(C=CC2=NC=C1[N+](=O)[O-])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-4-methyl-3-nitroquinoline
Smältpunkt 152 °C till 155 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 19927450
Formel vikt 267.08
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.