Läs mer
6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-4H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 28279-49-4 |
| Molekylformel | C6H4BrN3 |
| MDL-nummer | MFCD08706033 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | C1=C(Br)C=NC2=C1[NH]C=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.02 |
| Procent renhet | 97% |