missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Bromo-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Produktkod. 30134993
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134993 5 g
17937084 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134993 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6839055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 131707-24-9
Molekylformel C19 H18 Br N O3 S
Molekylvikt (g/mol) 420.32
Synonym 1-Methyl-2-phenylthiomethyl-3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-6-bromoindole, SI 5, SI 5
IUPAC-namn ethyl 6-bromo-5-hydroxy-1-methyl-2-(phenylsulfanylmethyl)indole-3-carboxylate
LEDER O=C(C1=C(CSC2=CC=CC=C2)N(C)C3=C1C=C(C(Br)=C3)O)OCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Bromo-5-hydroxy-1-methyl-2-[(phenylthio)methyl]-1H-indole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H18BrNO3S/c1-3-24-19(23)18-13-9-17(22)14(20)10-15(13)21(2)16(18)11-25-12-7-5-4-6-8-12/h4-10,22H,3,11H2,1-2H3
Formel vikt 419.0191
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.