Läs mer
6-Bromo-5-methyl-3h-imidazo[4,5-b]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-5-methyl-3h-imidazo[4,5-b]pyridine |
| CAS | 28279-41-6 |
| Molekylformel | C7H6BrN3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrN3/c1-4-5(8)2-6-7(11-4)10-3-9-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11) |
| LEDER | Cc1nc2nc[nH]c2cc1Br |
| IUPAC-namn | 6-bromo-5-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.05 |
| Formel vikt | 210.9745 |