missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromo-6-dehydro-17Alpha-acetoxy Progesterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-6-dehydro-17a-acetoxy Progesterone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29BrO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vikt | 448.1249 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?