Läs mer
6-Bromo-7-iodo-2-naphthalenecarbonitrile, TRC
Produktkod. 30344630
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30344630 10 mg
1 options
Produktkod. 30344630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68310510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromo-7-iodo-2-naphthalenecarbonitrile
CAS 1042170-69-3
Molekylformel C19 H24 O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19-/m0/s1
LEDER COc1ccc2[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1
IUPAC-namn (8R,9R,13S,14R)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvikt (g/mol) 284.393
Formel vikt 284.178