Läs mer
6-Bromo-7-iodo-2-naphthalenecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-7-iodo-2-naphthalenecarbonitrile |
| CAS | 1042170-69-3 |
| Molekylformel | C19 H24 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19-/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC-namn | (8R,9R,13S,14R)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.393 |
| Formel vikt | 284.178 |