Läs mer
6-Bromo-7H-purine, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-7H-purine |
| CAS | 767-69-1 |
| Molekylformel | C5H3BrN4 |
| MDL-nummer | MFCD00022648 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | BrC1=NC=NC2=C1NC=N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.01 |
| Procent renhet | 98% |