missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromo-8-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-8-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one |
| CAS | 560082-53-3 |
| Molekylformel | C8 H5 Br F N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Bromo-8-fluoro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, 6-Bromo-8-fluoro-4H-benzo[1,4]oxazin-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrFNO2/c9-4-1-5(10)8-6(2-4)11-7(12)3-13-8/h1-2H,3H2,(H,11,12) |
| LEDER | Fc1cc(Br)cc2NC(=O)COc12 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-8-fluoro-4H-1,4-benzoxazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.033 |
| Formel vikt | 244.9488 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?