Läs mer
6-Bromo Isatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromoisatin |
| CAS | 6326-79-0 |
| Molekylformel | C8 H4 Br N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12) |
| LEDER | Brc1ccc2C(=O)C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-1H-indol-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.03 |
| Formel vikt | 224.9425 |